Merck
GF12578799
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
sphere, 0.5mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Synonym(e):
FE226805
Größe auswählen
1 EA
251,00 €
251,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
251,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
251,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
spheres (grade 100)
Qualität
precision sphere
Verpackung
1 ea of 100 pieces
Hersteller/Markenname
Goodfellow 125-787-99
Durchmesser
0.5 mm
sphericity
2.50 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)