Merck
GF12027204
Gilding metal alloy, Cu85Zn15
20m wire, 0.711mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU115200
Größe auswählen
1 EA
206,00 €
206,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
206,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
206,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 120-272-04
L × Durchm.
20 m × 0.711 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)