Merck
GF11738842
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, Zn 95%/Al 4%/Cu 1%/Mg, thickness 20 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
Synonym(e):
ZN063801
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Hersteller/Markenname
Goodfellow 117-388-42
Größe
150 × 150 mm
Dicke
20 mm
Schüttdichte
0.33 g/cm3
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)