Merck
GF11331863
Zirconium-aluminum alloy, Zr90Al10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonym(e):
ZR016010
Größe auswählen
1 EA
1.080,00 €
1.080,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.080,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
1.080,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 113-318-63
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)