Merck
GF10948417
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, 45 μm mean particle size
Synonym(e):
NI706011
Größe auswählen
1 EA
377,00 €
377,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
377,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
377,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 109-484-17
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Mittlere Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)