Merck
GF10946314
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 120 mm
Synonym(e):
TI010251
Größe auswählen
1 EA
1.730,00 €
1.730,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.730,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
1.730,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 109-463-14
Länge
0.5 m
Spiralbreite
120 mm
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)