Merck
GF10938449
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 5m coil, 0.15mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE240290
Größe auswählen
1 EA
1.330,00 €
1.330,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.330,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
1.330,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 109-384-49
Größe × Dicke
5 m × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)