Merck
GF10871658
Aluminum-magnesium-manganese-chromium alloy, Al96.45Mg2.6Mn0.8Cr0.15
200mm tube, 2.1mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.6mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
AD057150
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 108-716-58
L × Dicke
200 mm × 0.25 mm
AD × ID
2.1 mm × 1.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)