Merck
GF10439298
Silicon carbide - hot-pressed
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Synonym(e):
SJ603210
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 104-392-98
Größe
50 × 50 mm
Dicke
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)