Merck
GF09914272
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
500mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.175mm wall thickness, 2.65mm inside diameter, hard
Synonym(e):
CU137400
Größe auswählen
1 EA
301,00 €
301,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
301,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
301,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 099-142-72
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)