Merck
GF09680542
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
foil, 2m coil, 100mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI090260
Größe auswählen
1 EA
1.090,00 €
1.090,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.090,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
1.090,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 096-805-42
L × B × Dicke
2 m × 100 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)