Merck
GF08821245
Titanium carbide
powder, max. particle size 5 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Synonym(e):
TI546020
Größe auswählen
1 EA
546,00 €
546,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
546,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
546,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.8%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 088-212-45
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
5 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)