Merck
GF08779113
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 300 x 300mm, 0.5mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020400
Größe auswählen
1 EA
323,00 €
323,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
323,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
323,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 087-791-13
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)