Merck
GF08349644
Polyphenylenesulfide - 40% Glass Fiber Reinforced
(PPS - 40% GFR), sheet, thickness 6 mm, size 260 × 260 mm, black
Synonym(e):
SU313060
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 083-496-44
Größe
260 × 260 mm
Dicke
6 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)