Merck
GF08085359
Aluminum-nickel alloy, Al98.5Ni1.5
500mm rod, 14mm diameter
Synonym(e):
AL297940
Größe auswählen
1 EA
1.690,00 €
1.690,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.690,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
1.690,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 080-853-59
L × Durchm.
500 mm × 14 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)