Merck
GF07159451
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
200mm tube, 0.74mm outside diameter, 0.063mm wall thickness, 0.614mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
AL027090
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 071-594-51
L × Wandstärke
200 mm × 0.063 mm
AD × ID
0.74 mm × 0.614 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)