Merck
GF07069552
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 10mm disks, 0.025mm thickness, as rolled
Synonym(e):
NI150250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 070-695-52
Größe × Dicke
10 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)