Merck
GF05332698
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm tube, 6.0mm outside diameter, 1.0mm wall thickness, 4mm inside diameter, annealed
Synonym(e):
FF217450
Größe auswählen
1 EA
320,00 €
320,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
320,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
320,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 053-326-98
L × Wandstärke
1000 mm × 1.0 mm
AD × ID
6.0 mm × 4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)