Merck
GF05012086
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
1000mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.6mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
NI117150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 050-120-86
L × Wandstärke
1000 mm × 0.1 mm
AD × ID
0.8 mm × 0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)