Merck
GF04671244
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
20m wire, 0.5mm diameter
Synonym(e):
FE285150
Größe auswählen
1 EA
253,00 €
253,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
253,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
253,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 046-712-44
L × Durchm.
20 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)