Merck
GF04386809
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
100mm tube, 0.6mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.4mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
NI117100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 043-868-09
L × Dicke
100 mm × 0.1 mm
AD × ID
0.6 mm × 0.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)