Merck
GF04148681
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 1m coil, 0.10mm thickness
Synonym(e):
SN010300
Größe auswählen
1 EA
300,00 €
300,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
300,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
300,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 041-486-81
L × Dicke
1 m × 0.10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)