Merck
GF03146284
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 140 x 140mm, 0.025mm thickness, annealed, not light tested (nlt)
Synonym(e):
NI040210
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
not light tested (nlt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 031-462-84
Größe × Dicke
140 mm × 140 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)