Merck
GF02622349
Cobalt-chromium-iron-nickel-molybdenum-manganese alloy, Co40Cr20Fe15Ni15Mo7Mn2CBe
20m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonym(e):
CO125150
Größe auswählen
1 EA
333,00 €
333,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
333,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
333,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 026-223-49
L × Durchm.
20 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)