Merck
GF02101543
Polyetherimid
(PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, natural
Synonym(e):
EI316300
Größe auswählen
1 EA
859,00 €
859,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
859,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
859,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 021-015-43
Gewicht
2000 g
Farbe
natural
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)