GF00403962
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 3.18 mm, length 50 mm, wall thickness 0.125 mm
Synonym(e):
PT017240
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 004-039-62
Länge
50 mm
AD
3.18 mm
Wandstärke
0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)