Merck
DWKFDF118N
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class B, tolerance, capacity 50 mL
Synonym(e):
FDF118N
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
class B tolerance
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon FDF118N
Kapazität
50 mL
Anwendung
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Leistungsmerkmale und Vorteile
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)