Merck
DWKCP0100P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance
Synonym(e):
CP0100P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NA.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CP0100P
Kapazität
100 mL , with +/-1mL tolerance
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)