Merck
DWKCP0025P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Synonym(e):
CP0025P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NA.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CP0025P
Kapazität
25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)