Merck
DWKBPM0050P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 50 mL
Synonym(e):
BPM0050P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon
Lagerbedingungen
room temperature
assay range
accuracy: 10 mL
Kapazität
50 mL
Anwendung
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)