Merck
DWK73663-25
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
green polypropylene cap, cap diam. (25 mm)
Größe auswählen
500 EA
194,00 €
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
194,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Materialien
green polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
73663-25
Kappendurchm.
(25 mm)
Allgemeine Beschreibung
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Rechtliche Hinweise
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)