Merck
DWK374321
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Large Glass Sinker (fits 6 and 8mm ID Tubing)
Synonym(e):
374321
Größe auswählen
6 EACH
197,00 €
197,00 €
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EACH
197,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
197,00 €
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Materialien
polypropylene nozzle
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 374321
Anwendung
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
  • The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)