Merck
DWK258526301
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 3
Synonym(e):
258526301
Größe auswählen
1 EACH
569,00 €
569,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
569,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104925
NACRES:
NB.43
569,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 258526301
Scheibendurchm.
175 mm
Filterdurchm.
175 mm
Kolbenvolumen
(175 mL)
Porengröße
3 porosity
Kapazität
4000 mL capacity
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)