Merck
DWK258524103
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (120 mL), porosity 1
Synonym(e):
258524103
Größe auswählen
1 EACH
175,00 €
175,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
175,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104925
NACRES:
NB.43
175,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 258524103
Scheibendurchm.
120 mm
Filterdurchm.
120 mm
Kolbenvolumen
(120 mL)
Porengröße
1 porosity
Kapazität
1000 mL capacity
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)