Merck
DWK241244403
Duran® Dropping Funnel
cylindrical funnel(s), graduated, standard ground cone 24/29, NS stopcock and key retaining device, capacity 500 mL
Synonym(e):
241244403
Größe auswählen
1 EACH
164,00 €
164,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
164,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
164,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
cylindrical funnel(s)
Leistungsmerkmale
graduated
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 241244403
Kapazität
500 mL
Anwendung
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted.
Leistungsmerkmale und Vorteile
With standard ground joint, standard ground stopcock and retaining device.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)