Merck
DWK231853606
Reagent Bottle, Wide Neck
wide-neck
Synonym(e):
231853606
Größe auswählen
10 EACH
240,00 €
240,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
240,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
240,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Materialien
clear soda-lime glass bottle
wide-neck
Verbindung
Joints ST/NS neck WITH STOPPER (NS 34/24)
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
231853606
Kapazität
250 mL
Anwendung
Media preparation and cultivation
Leistungsmerkmale und Vorteile
A maximum usage temperature of + 100 °C is recommended. Thermal shock resistance 30 K. Hydrolytic class 3., If the bottle and the stopper have a temperature difference greater than 30 °C, the glass stoppers can become stuck, Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck ;
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)