Merck
DWK217211706
Duran® Round Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED RIM
Synonym(e):
217211706
Größe auswählen
10 EACH
86,50 €
86,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
86,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
86,50 €
Check Cart for Availability
Materialien
narrow-mouth neck
round bottom
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 217211706
Kapazität
50 mL
Anwendung
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Size 12000 and 20000 not DIN ISO, they are ASTM E 1403 Boro 3.3
Leistungsmerkmale und Vorteile
The geometry permits very uniform heating. Fired-on,
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)