Merck
DWK213115904
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 2000 mL
Synonym(e):
213115904
Größe auswählen
10 EACH
700,00 €
700,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
700,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
700,00 €
Check Cart for Availability
Beschreibung
With Spout
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213115904
Zylinderkapazität
2000 mL
Anwendung
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)