Merck
DWK213113809
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 100 mL
Synonym(e):
213113809
Größe auswählen
10 EACH
107,00 €
107,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
107,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
107,00 €
Check Cart for Availability
Beschreibung
With Spout
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213113809
Zylinderkapazität
100 mL
Anwendung
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)