Merck
DWK209627
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 125 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 51 mm × 98 mm, 38-410
Synonym(e):
209627
Größe auswählen
72 EACH
273,00 €
273,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
72 EACH
273,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
273,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Materialien
amber bottle
high-density polyethylene bottle
wide-mouth bottle
Verpackung
pkg of 72 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209627
Flaschendurchm. × H
51 mm × 98 mm
Kapazität
125 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior double seal closure for leak resistance
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)