Merck
DWK11-5000-S
Wheaton® Microliter Vial
Größe auswählen
100 EACH
76,70 €
76,70 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EACH
76,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
76,70 €
Check Cart for Availability
Materialien
flat bottom clear borosilicate glass Type 1 vial (Silanized, without marking patch)
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 11-5000-S
T × H
12 mm × 32 mm
Kappengröße
11 mm
Volumen
2.0 mL
Anwendung
Chromatography
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)