Merck
D91659
Sigma-Aldrich
Diethylchlorphosphit
95%
Synonym(e):
Diethyl-chlorphosphonat, Diethylphosphorchloridit
Größe auswählen
5 G
47,40 €
25 G
168,00 €
100 G
521,00 €
47,40 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
47,40 €
25 G
168,00 €
100 G
521,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)2PCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.55
Beilstein:
1098392
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
47,40 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
153-155 °C (lit.)
56-57.5 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOP(Cl)OCC
InChI
1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Diethyl chlorophosphite can be used as a:
  • Reducing agent for the reduction of nitro compounds to the corresponding amines.[1]
  • Deoxygenating agent to reduce pyridine N-oxide to pyridine.[1]
  • Reagent in the conversion of aldoximes to nitriles via dehydration.[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)