D90008
Azodicarbonsäure-diethylester
Synonym(e):
DEAD
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verunreinigungen
<3% dichloromethane
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
106 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)\N=N\C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
InChIKey
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
1 - Explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup