Merck
D85209
Sigma-Aldrich
Diethyl-2-Acetylglutarat
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5O2CCH2CH2CH(COCH3)CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
154 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CCC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-4-15-10(13)7-6-9(8(3)12)11(14)16-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
NNOGMCQLKMLNPL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)