Wichtige Dokumente
D68207
1,2-Dichlor-3-nitrobenzol
99%
Synonym(e):
vic.-Nitro-o-dichlorbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
257-258 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C (lit.)
Dichte
1.449 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H
InChIKey
CMVQZRLQEOAYSW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
305.6 °F
Flammpunkt (°C)
152 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)