Merck
D60001
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dichlorcyclohexan
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4917 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
Dichte
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[C@@H]1CCCC[C@H]1Cl
InChI
1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChIKey
GZEZIBFVJYNETN-PHDIDXHHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)