D58406
2,4-Dichlorbenzylamin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.578 (lit.)
bp
83-84 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
InChIKey
SJUKJZSTBBSGHF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter