Merck
D5146
Sigma-Aldrich
Diazolidinylharnstoff
≥95%
Synonym(e):
1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)harnstoff, Diazolidinylharnstoff, N-Hydroxymethyl-N-[1,3-di(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-N′-hydroxymethylharnstoff, N-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-N,N-bis(hydroxymethyl)harnstoff
Größe auswählen
25 G
41,20 €
250 G
169,00 €
41,20 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
41,20 €
250 G
169,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14N4O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
41,20 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCNC(=O)N(CO)C1N(CO)C(=O)N(CO)C1=O
InChI
1S/C8H14N4O7/c13-1-9-7(18)10(2-14)5-6(17)12(4-16)8(19)11(5)3-15/h5,13-16H,1-4H2,(H,9,18)
InChIKey
SOROIESOUPGGFO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diazolidinylharnstoff ist ein Harnstoffderivat, das üblicherweise als Konservierungsmittel und antimikrobielles Mittel in Kosmetika und Körperpflegeprodukten eingesetzt wird. [1] [2]
Anwendung
  • Auswirkungen von kosmetischen Konservierungsstoffen auf Hautzellen: In einer Studie wurden die Auswirkungen verschiedener kosmetischer Konservierungsmittel, einschließlich Diazolidinylharnstoff, auf gesunde menschliche Hautzellen untersucht. Dabei wurden die zellulären Reaktionen und die möglichen Auswirkungen auf die Hautgesundheit hervorgehoben (Głaz et al., 2023).
  • Formaldehydfreisetzer in der Körperpflege: In einer umfassenden klinischen Übersichtsarbeit wurde allergische Kontaktdermatitis erörtert, die durch Formaldehyd und Formaldehydfreisetzer wie Diazolidinylharnstoff verursacht wird. Dies vermittelte Erkenntnisse über allergische Reaktionen und Sicherheitsbedenken in der dermatologischen Praxis (Goossens and Aerts, 2022).
  • Krebserzeugendes Potential kosmetischer Inhaltsstoffe: Forschungsarbeit zu potenziellen Kanzerogenen, einschließlich Diazolidinylharnstoff, in Make-up-Produkten, in der die Sicherheits- und regulatorischen Aspekte in Bezug auf seine Verwendung in kosmetischen Formulierungen hervorgehoben wurden (Balwirz et al., 2023).
  • Epikutantest auf Allergenempfindlichkeit: In einer Studie wurde Diazolidinylharnstoff in eine Epikutantestreihe zur Beurteilung von Hautsensibilisierung und allergischen Reaktionen bei Patienten einbezogen, was die Beurteilung seines allergenen Potenzials unterstützt (Bizjak et al., 2022).
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diazolidinyl urea: incidence of sensitivity, patterns of cross?reactivity and clinical relevance.
Hectorne KJ & Fransway AF
Contact Dermatitis, 30(1), 16-19 (1994)
A T Karlberg et al.
Contact dermatitis, 38(1), 20-28 (1998-03-21)
Reliable and uncomplicated methods for detection of free formaldehyde in products preserved with formaldehyde donors are desirable to decrease the risk of allergic contact dermatitis. The aim of this study was to develop a method that could be used in
Daeryl E Amponin et al.
BMC ophthalmology, 20(1), 28-28 (2020-01-17)
Corneal infections with antibiotic-resistant microorganisms are an increasingly difficult management challenge and chemically or photochemically cross-linking the cornea for therapy presents a unique approach to managing such infections since both direct microbial pathogens killing and matrix stabilization can occur simultaneously.
The different decomposition properties of diazolidinyl urea in cosmetics and patch test materials
Doi, et al.
Contact Dermatitis, 65, 81-91 (2011)
Claus Zachariae et al.
Contact dermatitis, 53(5), 268-277 (2005-11-15)
The elicitation potential of the cosmetic preservative diazolidinyl urea was studied in formaldehyde- and diazolidinyl urea-sensitized volunteer patients using a stepwise controlled exposure design. The test product was a facial moisturizer, preserved with varying concentrations of diazolidinyl urea, ranging from