Merck
D222801
Sigma-Aldrich
Dodecylsulfid
93%
Größe auswählen
25 G
79,60 €
79,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
79,60 €
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)11]2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.72
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
79,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
93%
Form
powder
bp
260-263 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCSCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChIKey
UPYPTOCXMIWHSG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)