Merck
D211656
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenylpropionsäure
99%
Größe auswählen
25 G
52,60 €
52,60 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
52,60 €
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2CHCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
Beilstein:
1912506
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
52,60 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
151-154 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
InChIKey
BZQGAPWJKAYCHR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)